pH buffers, DuraCal
pH buffers, DuraCal
10,01, ±0,02, Carbonate, bleu, Plastic bottle, 10 L
N° de catalogue HAMI238187
Fournisseur:   HAMILTON BONADUZ
pH buffers, DuraCal
N° de catalogue HAMI238187
Fournisseur:  HAMILTON BONADUZ
Numéro CAS:  
pH buffers, DuraCal
pH buffers, DuraCal
10,01, ±0,02, Carbonate, bleu, Plastic bottle, 10 L
Numéro CAS:  
Prix
282,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 L
Product Details & Documents
For full information concerning health and safety data please contact Avantor or Hamilton directly.
  • Label includes expiration date, batch number and actual value
  • Traceable to NIST and PTB, certificates available to download
  • Stable solutions
  • Certified pH value from a DAkkS laboratory accredited for pH measurement
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Type de tampon de pH:
    Carbonate
  • Cdt:
    10 L
  • Couleur:
    bleu
  • Précision du pH:
    ±0,02
  • Valeur pH:
    10,01