Colonnes HisTrap™ FF
Product Details & Documents
Les colonnes HisTrap™ FF sont conçues pour une purification simple (1 phase) et rapide de protéines greffées à l'histidine. Elles sont remplies de Ni Sepharose™ Fast Flow.
- Capacité de liaison élevée, environ 40 mg/ml de milieu.
- Fuite négligeable de Ni²⁺
- Colonnes préemballées
- Compatible avec une large gamme d'agents réducteurs, de détergents, de dénaturants et d'additifs
Ce ligand chélateur est chargé d'ions Ni²⁺, l'ion métallique de premier choix pour purifier la plupart des protéines marquées à l'histidine. La fuite négligeable des ions Ni²⁺ de la matrice garantit une capture fiable des protéines marquées à l'histidine lors de purifications IMAC répétées. Les débits élevés rendus possibles par la matrice Ni Sepharose 6 Fast Flow font que les colonnes HisTrap FF sont bien adaptées à une petite mise à l'échelle. La capacité peut être augmentée en connectant les colonnes en série. HiTrap IMAC FF est le produit de choix lorsqu'il s'agit de charger le milieu avec différents ions métalliques pour optimiser les protocoles de purification.
Ni Sepharose 6 Fast Flow se compose de billes de 90 µm d'agarose hautement réticulé, sur lesquelles un ligand chélateur a été immobilisé. Les colonnes préemballées permettent une purification fiable et rapide des protéines recombinantes marquées à l'histidine.
Documents
17525501_DATA FILE 17525501_DATA FILE 1 17531901_DATA FILE 17531901_DATA FILE 1 17531901_DATA FILE 2
Fiche technique
17525501_HAND BOOK 17525501_HAND BOOK 1 17525501_HAND BOOK 2 17531901_HAND BOOK 17531901_HAND BOOK 1
Manuel
AKTA Start Brochure
Documentation produit
Cytiva CyDye Licensing Statements Cytiva General Licensing Statements
Détails supplémentaires sur le produit
Spécifications
- Débit:4 ml/min
- Granulométrie:90 µm
- Capacité:5 ml
- Désignation:HisTrap™ FF
- Seq:02
- Matériau de colonne:PP
- Dimensions du lit:7×25 mm
- Plage de pH:3 - 12
- Cat. No.:17-5255-01
- Stockage:4 to 30 °C, 20% Ethanol
- Pression max.:5 bar