Colonnes de désalinisation HiPrep™
HiPrep™ 26/10 Desalting, PP, 26×100 mm, 4×53 ml, ≤15 ml, <31 ml/min
17-5087-02
: Cytiva
La colonne de désalinisation HiPrep™ 26/10 est une colonne pratique, prête à l'emploi, préremplie avec Sephadex™ G-25 Fine pour la désalinisation et l'échange de tampon pour des tailles d'échantillons atteignant 15 ml par colonne.
- Remplace la dialyse par une désalinisation pour un gain de temps et une réduction de la main-d'œuvre
- Compatible avec une pompe de laboratoire ou un système de chromatographie
- Il est possible d'utiliser deux à quatre colonnes en série pour des tailles d'échantillons de 30 à 60 ml
Documents
17508701_DATA FILE 17508701_DATA FILE 1 17508701_DATA FILE 2 17508701_DATA FILE 3 17508702_DATA FILE 1.pdf
Datasheet
17508701_HAND BOOK 17508701_HAND BOOK 1 17508701_HAND BOOK 2 17508701_HAND BOOK 3 17508701_HAND BOOK 4
Manual
Cytiva CyDye Licensing Statements Cytiva General Licensing Statements
Additional Product Details
- Débit:<31 ml/min
- Capacité:4×53 ml
- Désignation:HiPrep™ 26/10 Desalting
- Seq:02
- Matériau de colonne:PP
- Dimensions du lit:26×100 mm
- Volume d'échantillon:≤15 ml
- Plage de pH:2 - 13
- Cat. No.:17-5087-02
- Stockage:4 to 30 °C, 20% Ethanol
- Pression max.:1,5 bar