Percoll™
Product Details & Documents
Percoll® est couramment utilisé pour séparer les cellules, les organites, les virus et autres particules subcellulaires.
- Pour la recherche uniquement
- Couramment utilisé dans les applications de recherche fondamentale
- Utilisé dans des solutions salines équilibrées
- Incolore à légèrement jaune
Milieu à gradient de densité à base de silice destiné à être utilisé pour séparer des cellules, des organites, des virus et d'autres particules subcellulaires. Percoll® comprend des particules de silice enrobées de polyvinylpyrrolidone (PVP) et est couramment utilisé dans les applications de recherche fondamentale. Également utilisé dans des solutions salines équilibrées, du sérum physiologique ou du saccharose 0,25 M, et pour la formation de gradients soit à l'aide de mélangeurs à gradient pratiques, soit par centrifugation à grande vitesse. Solution colloïdale de silice enrobée de polyvinylpyrrolidone (PVP). Liquide/suspension. Incolore à légèrement jaune. Un certificat d'analyse est disponible.
Attention: Percoll is for Research use only.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotCytiva CyDye Licensing Statements Cytiva General Licensing Statements
Détails supplémentaires sur le produit
Spécifications
- Désignation:Percoll™
- Seq:01