Tubes à centrifuger
50 ml, 30×114 mm, Capsule quart de tour, Sans jupe, non stérile
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
En PP translucide, gradués, bouchon à vis en PE.
- Peuvent être centrifugés jusqu'à 3000×g
- Capuchons à vis PE avec cône d'étanchéité
- Non stériles ou stérilisés aux rayons gamma
* Volume de remplissage (volume de travail 13ml)
Documents
Specifications
- Type de fermeture:Capsule quart de tour
- Ø×L:30×114 mm
- Type:Sans jupe
- Version:non stérile
- Capacité:50 ml