Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tubes à centrifuger

Tubes à centrifuger

15* ml, 17×120 mm, Capsule quart de tour, Sans jupe, stérile
N° de catalogue 525-0240
Fournisseur:   Brand
Tubes à centrifuger
N° de catalogue 525-0240
Fournisseur:  Brand
Tubes à centrifuger
Tubes à centrifuger

15* ml, 17×120 mm, Capsule quart de tour, Sans jupe, stérile

Prix
488,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 750 ST
Product Details & Documents

En PP translucide, gradués, bouchon à vis en PE.

  • Peuvent être centrifugés jusqu'à 3000×g
  • Capuchons à vis PE avec cône d'étanchéité
  • Non stériles ou stérilisés aux rayons gamma

* Volume de remplissage (volume de travail 13ml)

Spécifications
  • Type de fermeture:
    Capsule quart de tour
  • Ø×L:
    17×120 mm
  • Type:
    Sans jupe
  • Version:
    stérile
  • Capacité:
    15* ml
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.