Lamelles couvre-objets, #1
24×60 mm, #1, Verre borosilicaté
631-0664
Ces lamelles couvre-objet sont appropriées à la microscopie en fluorescence et au diiagnostic in vitro (IVD).
- Stockage à long terme, sans corrosion du verre borosilicate transparent D 263™ M de classe hydrolytique I
- Ne collent pas entre elles
- Surface extrêmement lisse et plane
: IVD 98/79/EC.
: Coffret en plastique à couvercle articulé, 1000 lames par coffret.
- Nb:#1
- L×l:24×60 mm
- Matière:Verre borosilicaté