Pinces
Fine point, straight, 120 mm
241-0338
: EXCELTA
Stainless steel, antimagnetic.
- Economical special forceps for precision applications
- Corrosion-resistant
Idéales pour une utilisation avec des pièces microélectroniques et plus généralement dans l'industrie électronique
Résistantes à la corrosion, antimagnétiques
- Désignation:Fine point, straight
- Longueur:120 mm