Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tubes à essai

Tubes à essai

5 ml, 86 mm, 12 mm
N° de catalogue 212-0183
Tubes à essai
N° de catalogue 212-0183
Tubes à essai

5 ml, 86 mm, 12 mm

Prix
273,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4.000 ST
Product Details & Documents

PP, translucent or PS, clear, with rim.

  • PS: Good thermal and chemical resistance
  • PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
  • Robust, economical

Universal tubes for a wide range of applications.

Spécifications
  • Ø ext.:
    12 mm
  • Capacité:
    5 ml
  • Longueur:
    86 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.