Bouchons d'oreilles à usage unique, Max®
Bouchons d'oreilles, avec cordelette, rouge, U*
N° de catalogue 111-0139
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
Aller à :
Product Details & Documents
Les bouchons d'oreilles Max® à usage unique offrent des performances antibruit supérieures.
- En forme de cloche, ils offrent un confort maximal pour les oreilles
- Leur conception améliorée facilite leur insertion
- Revêtement doux et résistant à la saleté, empêche la saleté de pénétrer à la surface avant l'insertion
SNR: 37 dB
SNR: 37 dB
EN 352-2:2002
Certifications: EN 352-2:2002
Spécifications
- Couleur:rouge
- Désignation:Bouchons d'oreilles, avec cordelette
- Seq:02
- Taille:U*