Bouchons d'oreille à usage unique, Laser Lite®
Bouchons d'oreille à usage unique, Laser Lite®
Earplugs, without cord, packed in pairs, jaune/rouge, U*
N° de catalogue 111-0137
Fournisseur:   HONEYWELL SAFETY
Bouchons d'oreille à usage unique, Laser Lite®
N° de catalogue 111-0137
Fournisseur:  HONEYWELL SAFETY
Bouchons d'oreille à usage unique, Laser Lite®
Bouchons d'oreille à usage unique, Laser Lite®
Earplugs, without cord, packed in pairs, jaune/rouge, U*
Prix
44,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 200 PAIRE
Product Details & Documents
Les bouchons d’oreilles Laser Lite® offrent un confort optimal pour un port longue durée.
  • Couleurs vives
  • Mousse épousant la forme de l'oreille de chaque utilisateur
  • Forme en T pour une insertion et un retrait facilités
SNR: 35 dB
EN 352-2
Certifications: EN 352-2
Caution: * Taille unique.
Spécifications
  • Couleur:
    jaune/rouge
  • Désignation:
    Earplugs, without cord, packed in pairs
  • Seq:
    01
  • Taille:
    U*