pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 4,64, incolore, 250 ml, 6
N° de catalogue METN51319014
pH buffer solutions
N° de catalogue METN51319014
Fournisseur:  
Numéro CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 4,64, incolore, 250 ml, 6
Numéro CAS:  
Arrêté
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    6
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Technical buffer solution, 6×250 ml
  • Info cdt:
    250 ml
  • Valeur pH:
    4,64