Écrans faciaux, Bionic™
Anti-rayures, anti-buée, PC
N° de catalogue 111-0134
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
Aller à :
Product Details & Documents
Cet écran facial innovant offre une protection contre les risques mécaniques extrêmes. Il peut se porter avec des lunettes de sécurité ou une protection des voies respiratoires.
- Protection étendue des sourcils et du menton
- Mécanisme de verrouillage pour une sécurité accrue
- Rembourrage ultra-doux avec bandeau lavable ou remplaçable
- Différents réglages pour un meilleur confort
Poids : 355 g.
EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Certifications: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Spécifications
- Type:Anti-rayures, anti-buée
- Matière:PC
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationMatièreDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationMatièreDisponibilitéPrix
- 111-2160Visière de rechange, sans revêtementAcétateConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 20,60 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationMatièreDisponibilitéPrix
- 111-1293Visière de rechange, résistante à l'abrasion/anti-buéePCConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 32,60 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix