Software for Julabo units
Product Details & Documents
Cette gamme de logiciels permet la programmation, l'affichage et l'enregistrement de séquences température/temps avec des instruments de laboratoire. Possibilités de communication et de mise en réseau via RS232/RS485 et Profibus pour l'automatisation du laboratoire.
- Fonctions Start / Stop et saisie de la valeur de consigne avec fonctions de zoom graphique
- Indication de la capacité de chauffage et de refroidissement
- Répétition cyclique des profils mémorisés
- Affichage de 4 courbes maximum par diagramme
- Fonction de rampe jusqu'à 100 segments
Logiciel EasyTemp: Peut être téléchargé gratuitement. Pour tout renseignement, contactez VWR. Utilisation idéale avec les unités Julabo munies d'une interface RS232, pour le contrôle d'une seule unité. Enregistrement des valeurs mesurées au format ASCII.
Logiciel EasyTemp Professional: Pour contrôler jusqu'à 24 unités Julabo via l'interface RS232 (USB en option). Enregistrement des valeurs mesurées aux formats ASCII et Excel. Jusqu'à quatre échelles définissables. L'utilisateur peut entrer des formules telles que la moyenne et les différences entre les valeurs mesurées. Il peut également afficher des commentaires sur le graphique.
Programmation et enregistrement de profils pour chaque appareil, avec affichage graphique de 16 courbes maximum sur un diagramme
Représentation des valeurs importantes sur un graphique
Fenêtre distincte pour le contrôle de chaque appareil, possibilité de démarrage simultané de tous les appareils avec un seul bouton
Possibilité de modifier les profils en cours de fonctionnement
Programmation de rampe complète avec un maximum de 1000 segments par profil, pour chaque appareil
Options d'EasyTemp Professional: contrôle d'un maximum de 8 instruments de laboratoire de différentes marques, par exemple agitateurs de laboratoire, agitateurs magnétiques, pompes de dosage, pH-mètres. Pilotes disponibles pour les interfaces Devicenet, Profibus, Ethernet et RS485 (détails sur demande).
Spécifications
- Désignation:Logiciel EasyTemp professionnel
- Pour:le réglage de 8 appareils Julabo avec interface RS232