Robinets Rotaflo®
Robinets Rotaflo®
10 mm, 13 mm
Catalog # 229-0232
Supplier:   SciLabware
Robinets Rotaflo®
Catalog # 229-0232
Supplier:  SciLabware
Robinets Rotaflo®
Robinets Rotaflo®
10 mm, 13 mm
Price
207,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En verre borosilicaté avec pointeau en PTFE
  • Lubrifiant inutile (absence de pollution et de grippage)
  • Éléments interchangeables
  • Contrôle précis du débit
Ces robinets chimiquement inertes peuvent être utilisés à des températures s'élevant jusqu'à +200 °C. La gamme HP à tête rouge est adaptée au travail sous vide: 10-9mm Hg. La gamme GP à tête bleu convient pour les usages courants: 10-4 mm Hg.
Specifications
  • Ø trou:
    10 mm
  • Seq:
    18
  • Pour tuyau Ø int.:
    13 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 229-0230
    Clé de rechange, alésage Ø 6 mm
    Robinets haute performance Rotaflo®
    Log in for availability
    1 * 2 ST - 124,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 229-0231
    Clé de rechange, alésage Ø 6 mm
    Robinets à usage universel Rotaflo®
    Log in for availability
    1 * 5 ST - 171,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • BIBBLR6
    Anneau de verrouillage de rechange pour clé avec alésage de 6 mm
    Robinets Rotaflo®
    Log in for availability
    1 * 5 ST - 40,90 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 229-0226
    Clé de rechange, alésage Ø 10 mm
    Robinets haute performance Rotaflo®
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 79,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 229-0229
    Clé de rechange, alésage Ø 3 mm
    Robinets haute performance Rotaflo®
    Log in for availability
    1 * 2 ST - 88,70 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • BIBBLR3
    Anneau de verrouillage de rechange pour clé avec alésage de 3 mm
    Robinets Rotaflo®
    Log in for availability
    1 * 5 ST - 27,90 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 229-0234
    Clé de rechange, alésage Ø 10 mm
    Robinets à usage général Rotaflo®
    Log in for availability
    1 * 5 ST - 266,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • BIBBGP3K
    Clé de rechange, alésage Ø 3 mm
    Robinets à usage général Rotaflo®
    Log in for availability
    1 * 5 ST - 110,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • BIBBLR10
    Anneau de verrouillage de rechange pour clé avec alésage de 10 mm
    Robinets Rotaflo®
    Log in for availability
    1 * 5 ST - 38,20 €