Agitateur Vortex, VORTEX Genius 3
Agitateur Vortex, VORTEX Genius 3
VORTEX Genius 3 avec prise CH
Catalog # 412-0116
Agitateur Vortex, VORTEX Genius 3
Catalog # 412-0116
Supplier:  
Agitateur Vortex, VORTEX Genius 3
Agitateur Vortex, VORTEX Genius 3
VORTEX Genius 3 avec prise CH
Product Details & Documents
Mélangeur vortex avec trois accessoires interchangeables et divers inserts pour différentes applications. Les tubes de microcentrifugation, les plaques de microtitration, et même les Erlenmeyers à fond rond ou de 250 ml peuvent être fixés au moyen d’une lanière spécialement conçue à cet effet. Les accessoires s’enclenchent de manière sécurisée sur l’unité dans n’importe quelle position. L’unité est stable à haute vitesse et robuste grâce au moulage sous pression en zinc revêtu.
  • Conception compacte
  • Large plage de vitesse à variation continue
  • Fonctionnement de courte durée par pression ou en continu
  • Utilisable de 5 à 40 °C (80 % d’humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
* Depending on attachment and loading
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
Ordering information: Informations de commande : fourni avec un adaptateur standard pour tubes à essais ou petits béchers, 412-0099.
Caution: * Selon l'adaptateur et le chargement
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Specifications
  • Désignation:
    VORTEX Genius 3 avec prise CH
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    412-0116
  • Poids:
    4,5 kg
  • Orbit:
    4 mm
  • Gamme de vitesse:
    500 - 2500 min⁻¹*
  • Mouvement d'agitation:
    orbital
  • L×P×H:
    127×149×136 mm
  • Puissance moteur absorbée/débitée:
    58/10 W
  • Modèle:
    VORTEX Genius 3
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 412-0107
    Support pour 1 erlenmeyer de 100 à 250 ml**
    Mode continu
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 412-0105
    Portoir pour 8 tubes Ø 16 mm**
    Mode continu
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 412-0103
    Portoir pour 18 tubes Ø 10 mm**
    Mode continu
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 412-0104
    Portoir pour 12 tubes Ø 12 mm**
    Mode continu
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 412-0102
    Support pour 54 microtubes à centrifuger, 1,5/2,0 ml**
    Mode continu
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 81,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 412-0106
    Portoir pour 8 tubes Ø 20 mm**
    Mode continu
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 441-0036
    Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**
    Mode continu
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 412-0100
    Support 1 main rond Ø 88 mm, intérieur caoutchouté
    Mode continu ou au toucher
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 31,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 412-0101
    Support universel Ø 150 mm, intérieur caoutchouté
    Mode continu
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 35,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 444-2748
    Accessoire standard
    Mode tactile ou continu
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 14,80 €