Distilling bridges
Distilling bridges
200 mm, 19/26 NS
N° de catalogue WITG1.205.260
Fournisseur:   witeg Labortechnik
Distilling bridges
N° de catalogue WITG1.205.260
Fournisseur:  witeg Labortechnik
Distilling bridges
Distilling bridges
200 mm, 19/26 NS
Prix
113,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With two vertical NS cones and splash head.
Spécifications
  • Rodage mâle:
    19/26 NS
  • Longueur du condenseur:
    200 mm