pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
4,00, ±0,01, rouge, 20 °C, 500 mL
N° de catalogue REGE10405C
Fournisseur:   REAGECON
pH buffer solutions, colour coded
N° de catalogue REGE10405C
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  
pH buffer solutions, colour coded
4,00, ±0,01, rouge, 20 °C, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
37,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
  • Can be tested at 20 or 25 °C
Certifications: Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 mL
  • Température de réference:
    20 °C
  • Couleur:
    rouge
  • Précision du pH:
    ±0,01
  • Valeur pH:
    4,00