Glycérol
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue BMOL50405-1
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
- Numéro CAS:56-81-5
- Formule:HOCH₂CH(OH)CH₂OH
- Numéro MDL:MFCD00004722
- Poids moléculaire:92.09 g/mol
- Index Merck:13,04497
- Point d'ébullition:290 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:18,6 °C
- Densité:1,26 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:177 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-289-5
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L