Capillary tubes
Capillary tubes
Both ends open, 75 mm, 1,8/2,0 mm
N° de catalogue 612-4866
Fournisseur:   MURRAY S
Capillary tubes
N° de catalogue 612-4866
Fournisseur:  MURRAY S
Capillary tubes
Capillary tubes
Both ends open, 75 mm, 1,8/2,0 mm
Prix
125,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Soda glass.
  • For melting point determinations
Spécifications
  • Ø ext.:
    1,8/2,0 mm
  • Désignation:
    Both ends open
  • Longueur:
    75 mm