Dichlorométhane ≥99% stabilisé
Flacon Verre, 1.000 mL
N° de catalogue L13089.AU
Santé
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Dichlorométhane ≥99% stabilisé
N° de catalogue L13089.AU
Numéro CAS:  75-09-2
Dichlorométhane ≥99% stabilisé
Dichlorométhane ≥99% stabilisé
Flacon Verre, 1.000 mL
Numéro CAS:  75-09-2
Prix
36,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 mL
Product Details & Documents
Stabilized with ca. 50 ppm amylene
Purity: 99+%
CAS No.: 75-09-2
Molecular Formula: CH2Cl2
Formula Weight: 84.93
Refractive Index: 1.4244
Odour: Sweet
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 1730800
Merck Reference: 14,6063
UN No.: 1593
MDL No.: MFCD00000881
Synonymes:  Methylene chloride, DCM
  • Numéro CAS:75-09-2
  • Formule:CH₂Cl₂
  • Numéro MDL:MFCD00000881
  • Poids moléculaire:84.93 g/mol
  • Index Merck:14,6063
  • Point d'ébullition:39…40 °C
  • Point de fusion:–95 °C
  • Densité:1,325
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-838-9
  • ADR:6.1,III
  •  :stabilisé avec 2-méthyl-2-butène (iso-amylène) 50 ppm
  • UN:1593
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1.000 mL