Sets de tests, tets de cellule DCO, Spectroquant®, Supelco®
Sets de tests, tets de cellule DCO, Spectroquant®, Supelco®
COD cell test (Hg-free), 100 - 1500 mg/L, Oxydation avec acide chromosulfurique, Prove, Nova 30/60, Move, Multy, 25 Tests
N° de catalogue 1.09773.0001
Fournisseur:   Merck
Sets de tests, tets de cellule DCO, Spectroquant®, Supelco®
N° de catalogue 1.09773.0001
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Sets de tests, tets de cellule DCO, Spectroquant®, Supelco®
Sets de tests, tets de cellule DCO, Spectroquant®, Supelco®
COD cell test (Hg-free), 100 - 1500 mg/L, Oxydation avec acide chromosulfurique, Prove, Nova 30/60, Move, Multy, 25 Tests
Numéro CAS:  
Prix
120,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 Tests
Product Details & Documents
Tous les sets de tests Spectroquant® peuvent être utilisés avec la gamme de spectrophotomètres Prove et les instruments Nova 60/60A. Les tests peuvent être utilisés non seulement sur les photomètres et les spectrophotomètres de Merck, mais aussi sur les photomètres et spectrophotomètres d'autres fournisseurs (détails de programmation disponibles sur demande).
  • Dispositif très convivial, méthodes validées
  • Tous les réactifs nécessaires à l'analyse sont contenus dans les cellules
  • Le conditionnement protège les cellules des fluctuations de température et de l'humidité pendant le stockage et le transport
  • Le code-barres sur les cellules garantit la sélection de la bonne méthode d'analyse, éliminant ainsi les erreurs et réduisant le temps de préparation
Remarque : la plage mentionnée dans le tableau ci-dessous se réfère aux instruments Prove et Nova. Pour certains sets de test, la plage de mesure disponible pour les instruments Spectroquant® Multy et Move 100 peut être réduite.
*7 Cette méthode est officiellement reconnue par l'USEPA comme une méthode alternative pour l'analyse des éléments suivants :
*7-1 eau usée
*7-2 eau potable
*7-3 respectivement eau potable et eau usée
*8 tests en cuve DCO totalement conformes à la norme ISO 15705.
Spécifications
Spécifications
  • Méthode chimique:
    Oxydation avec acide chromosulfurique
  • Cdt:
    25 Tests
  • Désignation:
    COD cell test (Hg-free)
  • Pour appareil:
    Prove, Nova 30/60, Move, Multy
  • Plage de mesure:
    100 - 1500 mg/L
  • Cat. No.:
    1.09773.0001
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
Spécifications
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • 1.15955.0001
    Aborption cone for use with COD test for seawater 1.17059.0001
    1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 228,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • 1.06733.0501
    Flacon en plastique pour solides
    500 g
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 g - 76,90 €