Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
100 g, 0,16 ± mg, Cylindrical test weight
N° de catalogue SARBYCW5128-02
Fournisseur: Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
N° de catalogue SARBYCW5128-02
Fournisseur: Sartorius Balances
Aller à :
Product Details & Documents
Class E2 cyclindrical calibration weights.
Spécifications
- Poids:100 g
- Seq:16
- Tolérance:0,16 ± mg
- Type:Cylindrical test weight