Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
5 g, 0,050 ± mg, Cylindrical test weight
N° de catalogue SARBYCW3528-02
Fournisseur: Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
N° de catalogue SARBYCW3528-02
Fournisseur: Sartorius Balances
Aller à :
Product Details & Documents
Class E2 cyclindrical calibration weights.
Spécifications
- Poids:5 g
- Seq:15
- Tolérance:0,050 ± mg
- Type:Cylindrical test weight