Micropipettes, ringcaps®
Micropipettes, ringcaps®
50 µl, 125 mm, Standard
N° de catalogue 612-2409
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Micropipettes, ringcaps®
N° de catalogue 612-2409
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Micropipettes, ringcaps®
Micropipettes, ringcaps®
50 µl, 125 mm, Standard
Prix
30,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 ST
Product Details & Documents
DURAN®, verre borosilicaté, avec trait de jauge, à usage unique
  • Code couleur ISO pour une identification claire
  • Certifiés conformes
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Certifications: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Documents
Spécifications
  • Type:
    Standard
  • Capacité:
    50 µl
  • Longueur:
    125 mm