Micropipettes, ringcaps®
20 µl, 125 mm, Standard
612-2404
DURAN®, verre borosilicaté, avec trait de jauge, à usage unique
- Code couleur ISO pour une identification claire
- Certifiés conformes
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
- Type:Standard
- Capacité:20 µl
- Longueur:125 mm