Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Sorbants, Superspher®

Superspher® 60 RP-select B, 4 µm, 10 g
Catalog # 1.19643.0010
Supplier:   Merck
Sorbants, Superspher®
Catalog # 1.19643.0010
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Sorbants, Superspher®

Superspher® 60 RP-select B, 4 µm, 10 g

CAS Number:  
Price
2 890,00 €
Log in for availability
1 * 10 g
Product Details & Documents
Specifications

Specifications

  • Granulométrie:
    4 µm
  • Cdt:
    10 g
  • Désignation:
    Superspher® 60 RP-select B

Specifications