Sodium hydroxyde, Supelco®
Sodium hydroxyde, Supelco®
Emballage Carton, 50 kg
N° de catalogue 1.06467.9050
Corrosif
Fournisseur:   Merck
Sodium hydroxyde, Supelco®
N° de catalogue 1.06467.9050
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde, Supelco®
Emballage Carton, 50 kg
Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
824,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Index Merck:14,08627
  • Point d'ébullition:1390 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:323 °C
  • Densité:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:215-185-5
  • ADR:8,II
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
  • Température de stockage:Température ambiante
  • UN:1823
  • REACH:01-2119457892-27
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Solubility:
    1090 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    323 °C
  • Molar Mass:
    40.00 g/mol
  • Boiling Point:
    1390 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    (20 °C)
  • Density:
    2.13 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
  • Hazard Class:
    8
  • Hazard Class Description:
    Corrosive Material
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Emballage Carton
  • Cdt:
    50 kg