Inoculating loops, Microstreaker
Inoculating loops, Microstreaker
Grand, diamètre int. de 5,05 mm, poignée rouge, 10 µl
N° de catalogue 300-0501
Fournisseur:   MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Inoculating loops, Microstreaker
N° de catalogue 300-0501
Fournisseur:  MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Inoculating loops, Microstreaker
Inoculating loops, Microstreaker
Grand, diamètre int. de 5,05 mm, poignée rouge, 10 µl
Prix
89,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Inoculation loop of nickel-chromium wire of not more than 60 mm length, conforming to Howie recommendations. Colour coded handle.
Spécifications
  • Capacité:
    10 µl
  • Désignation:
    Grand, diamètre int. de 5,05 mm, poignée rouge
  • Seq:
    03