VWR® Dip Slides
VWR® Dip Slides
Gélose rose du Bengale, pour levures et moisissures, 100
Catalog # 535204G
Supplier:   VWR Chemicals
VWR® Dip Slides
Catalog # 535204G
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
VWR® Dip Slides
VWR® Dip Slides
Gélose rose du Bengale, pour levures et moisissures, 100
CAS Number:  
Price
148,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Le test avec lames est un indicateur sûr, fiable, économique et rapide de la présence de bactéries. En cas de présence de bactéries, les échantillons peuvent être envoyés dans un laboratoire pour identification. L'action corrective appropriée peut ainsi être effectuée.
  • Lames stérilisées
  • Échantillonnage en quelques secondes
  • Résultats faciles à lire, disponibles dans un délai de 24 à 48 heures
Specifications
Specifications
  • Cdt:
    100
  • Désignation:
    Gélose rose du Bengale, pour levures et moisissures
  • Cat. No.:
    535204G
  • Type:
    Bouchon clipsable
  • Zone de contact:
    10 cm²|10
  • Taille de la lame:
    80×28 mm|80×28
  • Dimensions:
    Tube de 30 mm, 110 mm de hauteur
  • l×L gélose:
    50×22 mm