VWR® Dip Slides
Gélose pour comptage sur plaque, des deux côtés, pour le comptage total, 100
N° de catalogue 535124H
Fournisseur:   VWR Chemicals
VWR® Dip Slides
N° de catalogue 535124H
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
VWR® Dip Slides
VWR® Dip Slides
Gélose pour comptage sur plaque, des deux côtés, pour le comptage total, 100
Numéro CAS:  
Prix
148,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Le test avec lames est un indicateur sûr, fiable, économique et rapide de la présence de bactéries. En cas de présence de bactéries, les échantillons peuvent être envoyés dans un laboratoire pour identification. L'action corrective appropriée peut ainsi être effectuée.
  • Lames stérilisées
  • Échantillonnage en quelques secondes
  • Résultats faciles à lire, disponibles dans un délai de 24 à 48 heures
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100
  • Désignation:
    Gélose pour comptage sur plaque, des deux côtés, pour le comptage total
  • Cat. No.:
    535124H
  • Type:
    Bouchon clipsable
  • Zone de contact:
    10 cm²|10
  • Taille de la lame:
    80×28 mm|80×28
  • Dimensions:
    Tube de 30 mm, 110 mm de hauteur
  • l×L gélose:
    50×22 mm
Spécifications