VWR® Dip Slides
TSA avec TTC et gélose Rose du Bengale; pour numération totale, levures et moisissures, 10
Le test avec lames est un indicateur sûr, fiable, économique et rapide de la présence de bactéries. En cas de présence de bactéries, les échantillons peuvent être envoyés dans un laboratoire pour identification. L'action corrective appropriée peut ainsi être effectuée.
- Lames stérilisées
- Échantillonnage en quelques secondes
- Résultats faciles à lire, disponibles dans un délai de 24 à 48 heures
Documents
Pack insert TDS Nutrient Agar with TTC and Malt Extract Agar Large Dip Slides (535102B) TDS Plate Count Agar with Neutraliser Black D TDS Plate Count Agar with Neutraliser Black DI TDS VWRC535092Q
Datasheet
SDS_FR_BE_VWRC535092Q.pdf SDS_FR_BE_VWRC53510.pdf SDS_FR_BE_VWRC535104D SDS_FR_BE_VWRC53511.pdf SDS_FR_BE_VWRC53512
SDS
Spec VWRC535314D.pdf spec_VWRC535092Q spec_VWRC535094S spec_VWRC535122F spec_VWRC535124H
Product specification
- Cdt:10
- Désignation:TSA avec TTC et gélose Rose du Bengale; pour numération totale, levures et moisissures
- Cat. No.:535112D
- Type:Bouchon clipsable
- Zone de contact:10 cm²|10
- Taille de la lame:80×28 mm|80×28
- Dimensions:Tube de 30 mm, 110 mm de hauteur
- l×L gélose:50×22 mm