Potassium nitrate ≥99%
Potassium nitrate ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue A14527.36
Oxydant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Potassium nitrate ≥99%
N° de catalogue A14527.36
Numéro CAS:  7757-79-1
Potassium nitrate ≥99%
Potassium nitrate ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
Numéro CAS:  7757-79-1
Prix
28,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 7757-79-1 Molecular Formula: KNO3 Formula Weight: 101.11 Odour: Odourless Melting Point: 334° Boiling Point: 400° dec. Merck Reference: 14,7648 UN No.: 1486 MDL No.: MFCD00011409
Synonymes:  Nitrate of Potash
  • Numéro CAS:7757-79-1
  • Formule:KNO₃
  • Numéro MDL:MFCD00011409
  • Poids moléculaire:101.1 g/mol
  • Index Merck:14,7648
  • Point d'ébullition:400 °C (déc.)
  • Point de fusion:334 °C
  • Densité:2,109
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-818-8
  • UN:1486
  • ADR:5.1,III
  • REACH:01-2119488224-35
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g