Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Test tubes with rim, medium wall

100 mm, 12 mm
N° de catalogue 212-0446
Fournisseur:   SciLabware
Test tubes with rim, medium wall
N° de catalogue 212-0446
Fournisseur:  SciLabware
Test tubes with rim, medium wall
Test tubes with rim, medium wall

100 mm, 12 mm

Prix
86,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

PYREX®, borosilicate glass.

  • Superior performance in comparison to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Excellent resistance to chemicals and high temperature

High quality test tubes designed and constructed for optimum performance.

 : ISO 4142

Spécifications
  • Ø ext.:
    12 mm
  • Longueur:
    100 mm
  • Seq:
    03
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.