Stirring rods
Stirring rod, PP, 3 mm, 120 mm
N° de catalogue SARS81.970
Marketsource
Fournisseur: SARSTEDT
Aller à :
Product Details & Documents
Stirring rods.
Spécifications
- Ø:3 mm
- Désignation:Stirring rod
- Longueur:120 mm
- Matière:PP
- Seq:01