Scoops
Scoops
42 ml, 120 mm, 30 mm
N° de catalogue NICK4023
Fournisseur:   NICKEL ELECTRO
Scoops
N° de catalogue NICK4023
Fournisseur:  NICKEL ELECTRO
Scoops
Scoops
42 ml, 120 mm, 30 mm
Prix
67,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Stainless steel. Round bottom. Ideal for use as weighing boats etc.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Spécifications
  • Largeur:
    30 mm
  • Capacité:
    42 ml
  • Longueur:
    120 mm