Scoops
32 ml, 90 mm, 30 mm
N° de catalogue NICK4021
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel. Round bottom. Ideal for use as weighing boats etc.
- Excellent chemical resistance
- Excellent thermal resistance
- Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Spécifications
- Largeur:30 mm
- Capacité:32 ml
- Longueur:90 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.