Boîtes à coloration, WHEATON®
Boîte à coloration complète (récipient, couvercle et portoir inclus), 95×76×64 mm
N° de catalogue 631-2500
Fournisseur: DWK Life Sciences
Aller à :
Product Details & Documents
En verre sodo-calcique et acier inoxydable.
- Fond du portoir à coloration en verre amovible, ouvert pour faciliter et accélérer l'immersion et l'évacuation, tout en réduisant les risques de contamination croisée
Cette boîte standard permet les procédures de coloration manuelles. Le portoir accueille dix lames seules, 19 lames disposées tout à tout face à face et en diagonale, ou 20 lames dos à dos. L×l standard: 75×25 mm, 75×38 mm et 75×51 mm.
Documents
WHEA900200_TDS_EN
Datasheet
Spécifications
- Désignation:Boîte à coloration complète (récipient, couvercle et portoir inclus)
- l×p×h:95×76×64 mm