Capillaires pour microhématocrite, à usage unique
Capillaires pour microhématocrite, à usage unique
With sodium-heparin, 100 µl, 75 mm, 1,5/1,6 mm, 1,1/1,2 mm
N° de catalogue 720-2851
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Capillaires pour microhématocrite, à usage unique
N° de catalogue 720-2851
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Capillaires pour microhématocrite, à usage unique
Capillaires pour microhématocrite, à usage unique
With sodium-heparin, 100 µl, 75 mm, 1,5/1,6 mm, 1,1/1,2 mm
Prix
54,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Capillaires à usage unique pour la centrifugation des analyses de sang.
  • Épaisseur de paroi égale, paroi solide
  • Avec code couleur imprimé
According to DIN 12846
Certifications: Conformité à la norme DIN 12846
Packaging: 100 pièces conditionnées dans un flacon en verre, 10 flacons dans un carton.
Spécifications
  • Ø ext.:
    1,5/1,6 mm
  • Ø int.:
    1,1/1,2 mm
  • Désignation:
    With sodium-heparin, 100 µl
  • Longueur:
    75 mm
  • Seq:
    06