Capillaires pour microhématocrite, à usage unique
Hépariné, 60 µl, 75 mm, 1,3/1,4 mm, 0,9/1,0 mm
N° de catalogue 612-3418
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à :
Product Details & Documents
Capillaires à usage unique pour la centrifugation des analyses de sang.
- Épaisseur de paroi égale, paroi solide
- Avec code couleur imprimé
According to DIN 12846
Certifications: Conformité à la norme DIN 12846
Emballage: 100 pièces conditionnées dans un flacon en verre, 10 flacons dans un carton.
Spécifications
- Ø ext.:1,3/1,4 mm
- Ø int.:0,9/1,0 mm
- Désignation:Hépariné, 60 µl
- Longueur:75 mm
- Seq:04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.