Charts
C483, +5...+40 °C; 0 - 100 % RH , 31 days
Catalog # 620-0422
Supplier:   DICKSON
Charts
Catalog # 620-0422
Supplier:  DICKSON
Charts
C483, +5...+40 °C; 0 - 100 % RH , 31 days
Price
79,10 €
Log in for availability
1 * 60 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Désignation:
    C483
  • Seq:
    51
  • Plage de mesure:
    +5...+40 °C; 0 - 100 % RH
  • Durée d'enregistrement:
    31 days