Charts
C477, +40...+110 °C; 0 - 100 % RH, 7 days
N° de catalogue 620-0416
Fournisseur: DICKSON
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:C477
- Seq:61
- Plage de mesure:+40...+110 °C; 0 - 100 % RH
- Durée d'enregistrement:7 days