Charts
Charts
C482, –20...+50 °C; 0 - 100 % RH, 31 days
N° de catalogue 620-0421
Fournisseur:   DICKSON
Charts
N° de catalogue 620-0421
Fournisseur:  DICKSON
Charts
C482, –20...+50 °C; 0 - 100 % RH, 31 days
Prix
79,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 60 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    C482
  • Seq:
    14
  • Plage de mesure:
    –20...+50 °C; 0 - 100 % RH
  • Durée d'enregistrement:
    31 days