Charts
C473, –20...+50 °C; 0 - 100 % RH, 7 jours
N° de catalogue 620-0414
Fournisseur: DICKSON
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
DICKC652_TDS_EN
Datasheet
Spécifications
- Désignation:C473
- Seq:13
- Plage de mesure:–20...+50 °C; 0 - 100 % RH
- Durée d'enregistrement:7 jours