Charts
C472, –20...+50 °C; 0 - 100 % RH, 24 hours
N° de catalogue 620-0413
Fournisseur: DICKSON
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:C472
- Seq:12
- Plage de mesure:–20...+50 °C; 0 - 100 % RH
- Durée d'enregistrement:24 hours