Charts
C417, –20...+120 °F; 0 - 100 % RH, 7 days
  620-0412
 :   DICKSON
Charts
  620-0412
 :  DICKSON
Charts
C417, –20...+120 °F; 0 - 100 % RH, 7 days
79,10 €
1 * 60 ST
  • Désignation:
    C417
  • Seq:
    18
  • Plage de mesure:
    –20...+120 °F; 0 - 100 % RH
  • Durée d'enregistrement:
    7 days