Charts
Charts
C316, +25...+50 °C, 7 jours
Catalog # 620-0406
Supplier:   DICKSON
Charts
Catalog # 620-0406
Supplier:  DICKSON
Charts
C316, +25...+50 °C, 7 jours
Price
94,80 €
Log in for availability
1 * 60 ST
Product Details & Documents
Documents
Specifications
  • Désignation:
    C316
  • Seq:
    59
  • Plage de mesure:
    +25...+50 °C
  • Durée d'enregistrement:
    7 jours