Accessories for screw thread joints
6,0 - 7,0 mm, 24
N° de catalogue BIBBQC24/12
Fournisseur: SciLabware
Aller à :
Product Details & Documents
For use with Quickfit® glass screw thread.
Spécifications
- Ø trou:6,0 - 7,0 mm
- Filetage:24
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.