Filtration funnels, Quickfit®
P40, 19/26 NS, 30 mm
N° de catalogue 201-8685
Fournisseur:   SciLabware
Filtration funnels, Quickfit®
N° de catalogue 201-8685
Fournisseur:  SciLabware
Filtration funnels, Quickfit®
Filtration funnels, Quickfit®
P40, 19/26 NS, 30 mm
Prix
111,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En verre borosilicaté PYREX®.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With sintered glass disc.
Cone connection.
Spécifications
  • Rodage mâle:
    19/26 NS
  • Ø plaque:
    30 mm
  • Porosité:
    P40