Filtration funnels, Quickfit®
P40, 19/26 NS, 20 mm
N° de catalogue 201-8684
Fournisseur: SciLabware
Aller à :
Product Details & Documents
En verre borosilicaté PYREX®.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With sintered glass disc.
Cone connection.
Spécifications
- Rodage mâle:19/26 NS
- Ø plaque:20 mm
- Porosité:P40
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.